AMAB90766
Monoclonal Anti-MST1R antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0463, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-PTK8, Anti-RON
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL0463, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
EDPVVLSISPNCGYINSHITICGQHLTSAWHLVLSFHDGLRAVESRCERQLPEQQLCRLPEYVVRDPQGWVAGNLSARGDGAAGFTLPGFRFLPPPHPPSANLVPLKP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MST1R(4486)
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1