0711500
Pentafluorophenyl benzoate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzoic acid pentafluorophenyl ester, BzOPfp
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
73-74 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves