537721
3-Methyl-2-butanone
99%
Synonim(y):
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
94-95 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 8.21 g/L at 20 °C
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup