Key Documents
Z802891
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma (100-OS)
Parametry
320-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
objętość komory
1750 μL
długość ścieżki
5 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with PTFE lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)