Y0001786
Glyceryl trinitrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Glycerol trinitrate solution, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glyceryl trinitrate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)