Merck
Y0000622
Terazosin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.66
Beilstein:
747463
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
terazosin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
262-268 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Terazosin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)