Kluczowe dokumenty
T1820002
Trapidil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, NSC 32071, NSC 511493
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trapidil
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
280-283 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
Klucz InChI
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
- Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)