SMB00978
L-Hercynine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-N,N,N-Trimethylhistidine, N-α-trimethyl histidine, Histidine-betaine
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)[C@H](C([O-])=O)CC1=CN=CN1
InChI
1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
GPPYTCRVKHULJH-QMMMGPOBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta