Key Documents
QC1275
Supelco
PCBs in Transformer Oil
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2 mL
producent / nazwa handlowa
RTC QCO-072
stężenie
100% in mineral oil
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. This product will contain one of the Aroclors from the Analyte table below.
Analit
Opis
    Aroclor-1016 (PCB-1016) 10-50 mg/kg
    Aroclor-1221 (PCB-1221) 12-50 mg/kg
    Aroclor-1232 (PCB-1232) 12-50 mg/kg
    Aroclor-1242 (PCB-1242) 10-50 mg/kg
    Aroclor-1248 (PCB-1248) 12-50 mg/kg
    Aroclor-1254 (PCB-1254) 10-50 mg/kg
    Aroclor-1260 (PCB-1260) 10-50 mg/kg
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3