PHR8633
Ethyl (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydro-1H-cyclopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Ramipril diketopiperazine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
ramipril
opakowanie
pkg of 50MG
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta