PHR2501
Meloxicam Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Amino-5-methylthiazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001036
traceable to USP 1379423
rodzina API
meloxicam
Postać
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
93-98 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cnc(N)s1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.