PHR1461
Copper Chlorophyllin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorophyllin sodium copper salt, Chlorophyllin, coppered trisodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
copper chlorophyllin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Klucz InChI
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)