P0510000
Pentoxifylline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Trental
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pentoxifylline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta