Key Documents
BP878
Tioguanine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thioguanine, tioguanine
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)