Kluczowe dokumenty
BP181
Guanethidine monosulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Guanethidine monosulfate (1:1), 1-(2-Guanidinoethyl)octahydroazocine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
guanethidine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCN1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H22N4.H2O4S/c11-10(12)13-6-9-14-7-4-2-1-3-5-8-14;1-5(2,3)4/h1-9H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A2(6530)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)