94355
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.0 atom % D
Próba
≥90.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?