Merck
901981
Sigma-Aldrich
Methyltetrazine-amine hydrochloride
Synonim(y):
(4-(6-Methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.69
Kod UNSPSC:
12352106
Postać
powder or crystals
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
The stability of Methyltetrazine-amine is substantially improved compared to hydrogen substituted tetrazine-amine. Superior stability of Methyltetrazine-amine allows this reagent to be used in a wider range of chemical transformations. Long-term storage of Methyltetrazine-amine, especially in aqueous buffer, is also greatly improved compared to tetrazine-amine. This reagent is supplied as an HCl salt for improved stability and easy handling.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)