80330
Enrichment ChromoSelect Broth Base for EC O157:H7
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
EC O157:H7 ChromoSelect Enrichment Broth Base
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
chromogenic mixture, 1.3 g/L
sorbitol, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?