Merck
72833
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 4 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
aqueous suspension
stężenie
2.5% (solids)
wielkość cząstki
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescencja
λex 490 nm; λem 525 nm
Komentarz do analizy
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....