65369
(S)-(−)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonim(y):
(−)-MTPA, Mosher’s acid
About This Item
klasa czystości
for chiral derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
≥99.0%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −73±1°, c = 2% in methanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
tw
90 °C/0.1 mmHg
mp
46-49 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?