Merck
60470
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
purum p.a., ≥99.0% (RT), fine crystals
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352312
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (RT)
Postać
fine crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ślady anionów
chloride, chlorate (as Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for heterogeneous oxidations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)