Merck
53184
Supelco
Hexyl 2-methylbutanoate
analytical standard
Synonim(y):
Hexyl 2-methylbutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
tw
217-219 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)