Merck
51803
Millipore
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
Mycobacterial Supplement according to Gruft
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
sterylność
sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
mycobacteria
Opis ogólny
An antibiotic and enrichment supplement recommended for the selective cultivation of Mycobacteria. Added to TB-Medium according to Lowenstein Jensen (Cat. No.63237) penicillin and nalidixic acid inhibit bacteria Gram negative and Gram positive. Ribonucleic Acid is used as growth factor.
Zastosowanie
for the selective cultivation of Mycobacteria
Komponenty
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)