Merck
45668
Supelco
2,4,5-T methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Cl3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.51
Beilstein:
1985718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-14-9(13)4-15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qunzhou Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(12), 7787-7798 (2009-11-20)
Aside from the well-established self-renewal and multipotent differentiation properties, mesenchymal stem cells exhibit both immunomodulatory and anti-inflammatory roles in several experimental autoimmune and inflammatory diseases. In this study, we isolated a new population of stem cells from human gingiva, a