45467
Edifenphos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O-Ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O2PS2/c1-2-16-17(15,18-13-9-5-3-6-10-13)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
AWZOLILCOUMRDG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?