Merck
44879
Supelco
Ethyl octanoate
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl caprylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Beilstein:
1754470
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1,417-1.419
n20/D 1.417 (lit.)
tw
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used
Maria José Nunes de Paiva et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 102-109 (2015-02-28)
Bile acids (BAs) are derived from cholesterol and produced in the liver. The most abundant bile acids in humans are usually conjugated with glycine and taurine and are divided into primary BAs such as cholic acid (CA) and chenodeoxycholic acid