43538
Tridodecylamine hydrochloride
Selectophore™, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Tridodecylammonium chloride, Trilaurylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Selectophore™
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)