Merck
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
Synonim(y):
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484-1.488
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
Klucz InChI
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.