38278
DL-Menthol
reference material
Synonim(y):
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ~50:50
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
tw
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Opis ogólny
DL-Menthol, a cyclic terpene alcohol and a naturally occurring compound, originates from the plants of Mentha species. It has a typical minty smell, flavor and finds applications as an ingredient in fragrances, food products, and cosmetics including shower gels, shampoos, face creams, body lotions, liqueurs, candy, etc.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)