15972
2,5-Hexanedione
analytical standard
Synonim(y):
Acetonylacetone
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.43 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
tw
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?