Polecane produkty
carrier
PAA carrier
białko sprzężone
biotin conjugate
linia produktu
BP-Series
Próba
95% (H-NMR)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Biotin ligand density
metody
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
Zastosowanie
histochemistry
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)