Key Documents
40-0116
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 6.86 (25 °C), JCSS
Synonim(y):
pH 6.86 Buffer Calibration Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
agency
JCSS
dostępność
available only in Japan
pH
6.86 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C