Przejdź do
28-3090
Sigma-Aldrich
Sodium hypochlorite solution
CP
About This Item
Wzór liniowy:
NaClO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
74.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
CP
Formularz
liquid
skład
available chlorine, 3-5%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Klucz InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)