Kluczowe dokumenty
24-5151
Potassium permanganate
suitable for determination of toxic metals, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
przydatność
suitable for determination of toxic metals
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?