Kluczowe dokumenty
21-1610
Nitric acid
JIS special grade, 69.0-70.0%, density: 1.42
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
69.0-70.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
bp
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.42
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)