Key Documents
03-0250
Barium chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.5%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges