Key Documents
01-1400
Activated carbon
SAJ first grade
Synonim(y):
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Postać
powder or granules
temp. samozapłonu
842 °F
dostępność
available only in Japan
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3