SYMBISL01WW
Zestaw pompy Steritest Symbio ISL, 2 nośniki
About This Item
Kod UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
JA.12
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
Poziom jakości
linia produktu
Steritest®
masa
17.6 kg (pump body) with standard accessories:19.2 kg
Opis ogólny
Pompa Steritest Symbio ISL jest zoptymalizowana pod kątem bardziej ergonomicznych testów sterylności wewnątrz izolatorów. Konstrukcja zintegrowana ze stołem zapewnia większą przestrzeń roboczą i objętość załadunku w izolatorach.
Zastosowanie
Pompa Steritest Symbio ISL, zaprojektowana tak, aby pasowała do środowiska testowego, Testowanie sterylności.
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Testowanie sterylności USP 71, EP2.6.1, JP 4.06