Key Documents
PBQK06210
Millipore
PES Membrane Filter, 50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonim(y):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 50 kDa NMW
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Biomax®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
63.5 mm
powierzchnia filtracyjna
28.7 cm2
wielkość porów
50 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
50 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 63.5 mm diameter
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1