NE1022
PhosphoDetect Anti-Neurofilament H Mouse mAb (SMI-31)
liquid, clone SMI-31, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-neurofilament antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SMI-31, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
chicken, Xenopus
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Yang, C.C., et al. 1998. Brain121, 1089.
Giasson, B.I and Mushynski, W.E. 1996. J. Biol. Chem.271, 30404.
Mirabella, M., et al. 1996. J. Neuropath. Exp. Neurol.55, 774.
Xiao, J. and Monteiro, M.J. 1994. J. Neurosci.14, 1820.