Key Documents
MVHAWGS24
Millipore
Microfil S, 100mL, Mixed Cellulose Esters 0.45µm white gridded, sterile
Drinking water
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Microfil®
Parametry
100 mL sample volume
śr. filtra
47 mm
macierz
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type cosmetics
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3