MFSL20GB3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Final Fill 200
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
Długość
5.7 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
1000 cm2
macierz
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
dopasowywanie
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)