Key Documents
MABX8413
Sigma-Aldrich
Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1058
suitable for ELISA
Synonim(y):
SARS-CoV-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1058, monoclonal
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
This mouse monoclonal Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein, 1058, Cat. No. MABX8413 is tested for use in ELISA, for the detection of COVID-19 Nucleoprotein.
Specyficzność
COVID-19, MERS & SARS Coronavirus Nucleoprotein (NP)
Immunogen
Recombinant Coronavirus nucleoprotein peptide
Opis wartości docelowych
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the MERS and SARS viruses.
Postać fizyczna
Purified in 10mM Phosphate Buffered Saline with 0.1% sodium azide, pH 7.0.
Rekonstytucja
Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Przechowywanie i stabilność
Short Term: 2-8°C. Long Term: -20°C. Avoid repeated freezing and thawing.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2