MABT1498
Anti-ZDHHC13 Antibody, clone 26D1
clone 26D1, from mouse
Synonim(y):
Palmitoyltransferase ZDHHC13, EC: 2.3.1.22, Huntingtin-interacting protein 14-related protein, HIP14-related protein, Huntingtin-interacting protein HIP3RP, Putative MAPK-activating protein PM03, Putative NF-kappa-B-activating protein 209, Zinc finger DH
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
26D1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZDHHC13(54503)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ZDHHC13 in A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1