MABN11
Anti-Amyloid β40 Antibody, clone G2-10
clone G2-10, from mouse
Synonim(y):
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
G2-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β40 on 10 µg of APP transgenic CRND8 mouse brain lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
APP transgenic CRND8 mouse brain lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1