KVGLA02FH3
Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL2 Durapore 0.22 μm 3/4 in. TC-9/16 in. HB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 2
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
14.0 cm (5.5 in.)
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
Średnica
12.5 cm (4.9 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.09 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
14.0 cm (5.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg/capsule
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.