KPHLS1TTT1
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 14.8 in. (37.6 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Opticap® XLT 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤15.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
bioburden reduction: suitable
długość nominalna kartridża
14.8 in. (37.6 cm)
device L
37.6 cm (14.8 in.)
device size
10 in.
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
filter filtration area
0.62 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1-1/2 in.
inlet to outlet width
37.6 cm (14.8 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1-1/2 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations