HX0200
Heksadekan
Synonim(y):
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
kolor
APHA: ≤10
mp
18 °C
temp. przejścia
flash point 135 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C