EZRMGH
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA Kit
measures and quantifies GH levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Growth hormone, Somatotrophin
About This Item
product name
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA, This Rat/Mouse Growth Hormone ELISA is used to measure & quantify Growth Hormone levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-101%
linearity: 97-118%
sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.07-50 ng/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3