Dokumenty
DX1574
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
40% in Water
Synonim(y):
Dimethylamine solution, DMA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
Beilstein:
605257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
ciśnienie pary
263 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
temp. przejścia
flash point -18.5 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-1.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18.5 °C